Learn More
1,4-dioxaspiro[4,5]dec-8-ylamine, Thermo Scientific™
Code produit. 10235854
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 97096-16-7
Formule moléculaire C8H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Numéro MDL MFCD04114556
Clé InChI KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine
CID PubChem 14634315
Nom IUPAC 1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-amine
SMILES NC1CCC2(CC1)OCCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 97%