Learn More
1,4-dioxaspiro[4,5]dec-8-ylamine, Thermo Scientific™
216.00€ - 540.00€
Identifiants chimiques
CAS | 97096-16-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.21 |
Numéro MDL | MFCD04114556 |
Clé InChI | KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine |
CID PubChem | 14634315 |
Nom IUPAC | 1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-amine |
SMILES | NC1CCC2(CC1)OCCO2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10506144
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08523CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
216.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10235854
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08523DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
540.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
97096-16-7 | |
157.21 | |
KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N | |
14634315 | |
NC1CCC2(CC1)OCCO2 |
C8H15NO2 | |
MFCD04114556 | |
1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine | |
1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-amine |
Spécification
1, 4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine | |
C8H15NO2 | |
1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine | |
NC1CCC2(CC1)OCCO2 | |
157.21 | |
157.21 |
97096-16-7 | |
MFCD04114556 | |
KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-amine | |
14634315 | |
97% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger