Learn More
1,4-Dioxane, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Han
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre à col étroit
Description
- Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
- Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
- Profil d’impuretés UV faible
- Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
- Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,4-Dioxane |
Point de fusion | 10°C to 12°C (literature) |
Note relative au nom | CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5% |
Absorbance | max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm |
% max. CAS | 100.0000% |
Densité | 1.034 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 100°C to 102°C |
Quantité | 6 x 1 L |
Point d’éclair | 11°C |
Conditionnement | Flacon en verre |