Learn More
1,4-Dioxane, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Han
Code produit. 15674550
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre à col étroit
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,5%
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
Point de fusion 10°C to 12°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5%
Absorbance max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 1.034 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 11°C
Conditionnement Flacon en verre à col étroit
Formule linéaire C4H8O2
Numéro UN UN1165
Beilstein 102551
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité HPLC