Learn More
1,4-dioxane, Certifié AR pour l’analyse, Stabilisé avec BHT, Fisher Chemical
66.40€ - 1030.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-91-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Numéro MDL | 6571 |
Clé InChI | RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin |
CID PubChem | 31275 |
ChEBI | CHEBI:47032 |
Nom IUPAC | 1,4-dioxane |
SMILES | C1COCCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11413733
|
Fisher Chemical
D/4550/08 |
500 mL | Flacon en verre ambré |
66.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10141470
|
Fisher Chemical
D/4550/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
174.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10000712
|
Fisher Chemical
D/4550/PB15 |
1 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
111.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10080120
|
Fisher Chemical
D/4550/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
416.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10651711
|
Fisher Chemical
D/4550/25 |
25 L | Boîte métallique |
1030.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
1,4-dioxane, certifié AR pour l’analyse, stabilisé avec BHT
Identifiants chimiques
123-91-1 | |
88.106 | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
31275 | |
1,4-dioxane |
C4H8O2 | |
6571 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
CHEBI:47032 | |
C1COCCO1 |
Spécification
6 to 8 | |
123-91-1 | |
101°C | |
C4H8O2 | |
41mbar at 20°C | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
C1COCCO1 | |
88.106 | |
CHEBI:47032 |
12°C | |
Incolore | |
Liquide | |
6571 | |
1.32 mPaS at 20°C | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dioxane | |
31275 | |
88.11g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.