Learn More
1,4-Dioxane, 99+ %, stab. avec environ 5-10 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
37.39€ - 118.59€
Identifiants chimiques
CAS | 123-91-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Numéro MDL | MFCD00006571 |
Clé InChI | RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin |
CID PubChem | 31275 |
ChEBI | CHEBI:47032 |
Nom IUPAC | 1,4-dioxane |
SMILES | C1COCCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11432257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14188.36 |
500 g |
37.39€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14188.0E |
2500 g |
118.59€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Further, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures, and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide, and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,4-dioxane est utilisé comme stabilisant pour le 1,1,1-trichloroéthane et les solvants chlorés. Il agit comme un solvant pour l’acétate de cellulose, l’éthylcellulose, la cellulose benzyle, les résines, les huiles, les cires, les colorants, d’autres composés organiques et inorganiques. Il agit comme un substitut du tétrahydrofurane en raison de son point d’ébullition plus élevé et de sa toxicité réduite. De plus, il est utilisé comme étalon interne pour la spectroscopie RMN du proton dans l’oxyde de deutérium. Il joue un rôle important dans la numération par scintillation liquide dans les procédures biologiques et comme agent humidifiant et dispersant dans le traitement des textiles. Il est impliqué dans la préparation du diméthylmagnésium en réagissant avec le bromure de méthylmagnésium et dans la préparation de sections histologiques pour examen microscopique.
Solubilité
Miscible avec l’eau, les solvants organiques, les hydrocarbures aromatiques et les huiles.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec l’oxygène, les agents oxydants, les halogènes, les agents réducteurs, les perchlorates et le triméthylaluminium.
Identifiants chimiques
123-91-1 | |
88.106 | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
31275 | |
1,4-dioxane |
C4H8O2 | |
MFCD00006571 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
CHEBI:47032 | |
C1COCCO1 |
Spécification
1,4-Dioxane | |
stabilized with ≈5 to 10ppm BHT | |
1.034 | |
Ether-like | |
C4H8O2 | |
UN1165 | |
14,3300 | |
Miscible with water,organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils. | |
C1COCCO1 | |
88.106 | |
CHEBI:47032 | |
≥99% |
11.8°C | |
123-91-1 | |
100°C to 102°C | |
1.422 | |
MFCD00006571 | |
102551 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dioxane | |
31275 | |
88.11 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H351-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280i-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P370+P378q-P501c
H225-H319-H335-H336-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DIOXANE
missing translation for 'einecsNumber' : 204-661-8
missing translation for 'rtecsNumber' : JG8225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,4-dioxane
RUO – Research Use Only