Learn More
1,4-Dioxane, 99 +%, réactif ACS, stabilisé, composés, Thermo Scientific Chemicals
77.90€ - 714.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-91-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Numéro MDL | MFCD00006571 |
Clé InChI | RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin |
CID PubChem | 31275 |
ChEBI | CHEBI:47032 |
Nom IUPAC | 1,4-dioxane |
SMILES | C1COCCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10687561
|
Thermo Scientific Acros
408825000 |
500 mL | Flacon en verre EcoSafPak™ |
77.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10531734
|
Thermo Scientific Acros
408820010 |
1 L | Bouteille en verre |
125.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10310354
|
Thermo Scientific Acros
408820025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
266.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15189273
|
Thermo Scientific Acros
408820100 |
10 L | Récipient en plastique |
714.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-91-1 | |
88.106 | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
31275 | |
1,4-dioxane |
C4H8O2 | |
MFCD00006571 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
CHEBI:47032 | |
C1COCCO1 |
Spécification
1, 4-Dioxane | |
123-91-1 | |
100.0 | |
101.0°C | |
Liquide | |
99+% | |
1.034 | |
0.0016 meq/g max. | |
1.32 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. (Coulometric) | |
15, 3328 | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dioxane | |
31275 | |
88.11 | |
Réactif ACS |
12.0°C | |
99.0 | |
1.0340g/mL | |
12°C | |
1.4205 to 1.4220 | |
0.005% max. | |
C4H8O2 | |
MFCD00006571 | |
19, 3 | |
01,333 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
C1COCCO1 | |
88.106 | |
CHEBI:47032 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Suspected of causing cancer.
May cause respiratory irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
May form explosive peroxides.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Emergency Overview
Flammable liquid and vapor. May form explosive peroxides. Possible cancer hazard. May cause cancer based on animal data. Irritating to eyes, respiratory system and skin. Inhalation may cause central nervous system effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Hygroscopic.
NFPA
Health: 2
Flammability: 3
Instability: 1
MENTION D’AVERTISSEMENT :DANGER !
missing translation for 'einecsNumber' : 204-661-8
missing translation for 'rtecsNumber' : JG8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche