Learn More
1,4-dichlorobenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
43.32€ - 79.80€
Identifiants chimiques
CAS | 106-46-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 147 |
Numéro MDL | MFCD00000604 |
Clé InChI | OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola |
CID PubChem | 4685 |
ChEBI | CHEBI:28618 |
Nom IUPAC | 1,4-dichlorobenzène |
SMILES | C1=CC(=CC=C1Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10550371
|
Thermo Scientific Acros
113190010 |
1 kg | Flacon en plastique |
43.32€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10570541
|
Thermo Scientific Acros
113190025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
79.80€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
106-46-7 | |
147 | |
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N | |
4685 | |
1,4-dichlorobenzène |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000604 | |
p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola | |
CHEBI:28618 | |
C1=CC(=CC=C1Cl)Cl |
Spécification
1, 4-Dichlorobenzene | |
106-46-7 | |
100.0 | |
52°C to 56°C | |
1.2400g/mL | |
67°C | |
99% min. (GC) | |
C6H4Cl2 | |
05, 203 | |
1.24 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,and carbon disulfide | |
C1=CC(=CC=C1Cl)Cl | |
147 | |
CHEBI:28618 | |
1.7mbar at 20°C | |
Crystals |
97% | |
99.0 | |
>173°C | |
Blanc | |
174°C | |
Authentique | |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000604 | |
15, 3066 | |
p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola | |
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dichlorobenzène | |
4685 | |
147 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-400-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ4550000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,4-Dichlorobenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.