Learn More
1,4-dichlorobenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
25.53€ - 64.42€
Identifiants chimiques
CAS | 106-46-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.998 |
Numéro MDL | MFCD00000604 |
Clé InChI | OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola |
CID PubChem | 4685 |
ChEBI | CHEBI:28618 |
Nom IUPAC | 1,4-dichlorobenzène |
SMILES | C1=CC(=CC=C1Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16290.22 |
100 g |
25.53€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11457747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16290.36 |
500 g |
26.43€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11467747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16290.0E |
2500 g |
64.42€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Dichlorobenzene, is used as moth repellant, air fresheners and toilet blocks and general deodorant for garbage and restrom as well as to control fruit borers and ants, may be applied to tobacco seed beds for blue mold control. It is also used as a pharmaceutical intermediate. 1,4-dichlorobenzene is as a used as a minor processing aid in the production of grinding wheels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,4-dichlorobenzène, est utilisé comme agent de décongélation, désodorisant et sanitaire pour les poubelles et les produits de restauration, ainsi que pour réguler la population des foreurs et des fourmis de fruits, il peut être appliqué aux lits de semences de tabac pour lutter contre les moisissures bleues. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Le 1,4-dichlorobenzène est utilisé comme une aide de transformation mineure dans la production de meules.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium et ses alliages, certains plastiques.
Chemical Identifiers
106-46-7 | |
146.998 | |
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N | |
4685 | |
1,4-dichlorobenzène |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000604 | |
p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola | |
CHEBI:28618 | |
C1=CC(=CC=C1Cl)Cl |
Specifications
1,4-Dichlorobenzene | |
52°C to 56°C | |
173°C to 174°C | |
Strong | |
MFCD00000604 | |
1680023 | |
p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola | |
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dichlorobenzène | |
4685 | |
147 |
106-46-7 | |
1.248 | |
65°C (149°F) | |
C6H4Cl2 | |
UN3077 | |
14,3057 | |
It is insoluble in water. | |
C1=CC(=CC=C1Cl)Cl | |
146.998 | |
CHEBI:28618 | |
≥99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H351-H302-H332-H319
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-400-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ4550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only