Learn More
1,4-dibromopentane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.50€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 626-87-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.943 |
Numéro MDL | MFCD00000153 |
Clé InChI | CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pentane, 1,4-dibromo, 1,4-dibrompentan, pentane,4-dibromo, 1,4-dibromo-pentane, pubchem12546, 1,4-dibromopentane, hexanoic acid monoethyl ester |
CID PubChem | 79082 |
Nom IUPAC | 1,4-dibromopentane |
SMILES | CC(CCCBr)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09842.14 |
25 g |
55.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09842.22 |
100 g |
177.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Dibromopentane is used in the preparation of pharaoh ant trail pheromone stereoisomer, indolizidine alkaloid. It is also involved in the preparation 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentane and boc-L-2-amino-6-bromoheptanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,4-dibromopentane est utilisé dans la préparation des phéromones stéréoisomère des fourmis pharaons, des alcaloïdes de l’indolizidine. Il est également impliqué dans la préparation du 1,2-diméthyl-1-phénylcyclopentane et de l’acide boc-L-2-amino-6-bromoheptanoïque.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
626-87-9 | |
229.943 | |
CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N | |
79082 | |
CC(CCCBr)Br |
C5H10Br2 | |
MFCD00000153 | |
pentane, 1,4-dibromo, 1,4-dibrompentan, pentane,4-dibromo, 1,4-dibromo-pentane, pubchem12546, 1,4-dibromopentane, hexanoic acid monoethyl ester | |
1,4-dibromopentane |
Spécification
1,4-Dibromopentane | |
-34°C | |
102°C to 103°C (15 mmHg) | |
C5H10Br2 | |
MFCD00000153 | |
pentane, 1,4-dibromo, 1,4-dibrompentan, pentane,4-dibromo, 1,4-dibromo-pentane, pubchem12546, 1,4-dibromopentane, hexanoic acid monoethyl ester | |
CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dibromopentane | |
79082 | |
97% |
626-87-9 | |
1.687 | |
>110°C (230°F) | |
1.5085 | |
605295 | |
Insoluble in water. | |
CC(CCCBr)Br | |
229.943 | |
229.95 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 210-967-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only