Learn More
1,4-dibromobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10032833
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-52-1
Formule moléculaire C4H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 215.92
Numéro MDL MFCD00000261
Clé InChI ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
CID PubChem 8056
Nom IUPAC 1,4-dibromobutane
SMILES C(CCBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dibromobutane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -20°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.8080g/mL
Point d’ébullition 197°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)4Br
Indice de réfraction 1.5176 to 1.5196
Quantité 1 L
Beilstein 01, 120
Fieser 13,313
Gravité spécifique 1.808
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in all usual organic solvents and alcohols,soluble in chloroform
Poids de la formule 215.92
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dibromobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.