Learn More
1,4-Diaminobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
45.73€ - 849.23€
Identifiants chimiques
CAS 110-60-1
Formule moléculaire C4H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008235
Clé InChI KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
CID PubChem 1045
ChEBI CHEBI:17148
Nom IUPAC butane-1,4-diamine
SMILES C(CCN)CN
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10386410
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
112120250
25 g Flacon en verre
45.73€
25g
10316130
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
112121000
100 g Flacon en verre
68.24€
100g
10326130
Afficher les documents
Thermo Scientific
112125000
500 g Flacon en verre
223.11€
500g
10267363
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
112120025
2.5 kg Flacon en plastique
849.23€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
110-60-1
88.15
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
1045
butane-1,4-diamine
C4H12N2
MFCD00008235
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
CHEBI:17148
C(CCN)CN
Spécification
1, 4-Diaminobutane
110-60-1
100.0
Incolore à jaune
158.0°C to 160.0°C
Authentique
C4H12N2
1.4560 to 1.4610
04,264
0.877
Solubility in water: 40g/L (20°C).
C(CCN)CN
88.15
CHEBI:17148
99%
99%
98.5
27.0°C
0.8770g/mL
45°C
98.5% min. (GC)
H2N(CH2)4NH2
MFCD00008235
15,8058
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
butane-1,4-diamine
1045
88.15
Liquide ou solide à fusion faible
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-782-3
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ6800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 1,4-Diaminobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.