Learn More
1,4-Diaminobutane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454220
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1,4-Diaminobutane is used as a precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas. It is involved in the synthesis of nylon 46 by reacting with adipic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-Diaminobutane est utilisé comme précurseur dans de nombreux systèmes biologiques et synthon pour les amido-urées. Il est impliqué dans la synthèse du nylon 46 en réagissant avec l’acide adipique.
Solubilité
Soluble dans l’éther et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants forts, les aldéhydes, les anhydrides acides et les chlorures acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-60-1
Formule moléculaire C4H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.154
Numéro MDL MFCD00008235
Clé InChI KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
CID PubChem 1045
ChEBI CHEBI:17148
Nom IUPAC butane-1,4-diamine
SMILES C(CCN)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diaminobutane
Point de fusion 25°C to 28°C
Densité 0.877
Point d’ébullition 158°C to 160°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Formule linéaire H2N(CH2)4NH2
Indice de réfraction 1.4569
Quantité 500 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 605282
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7947
Informations sur la solubilité Soluble in ether and alcohol.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté ≥98%