Learn More
1,4-Cyclohéxanedione monoéthylène acétal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
36.48€ - 339.69€
Identifiants chimiques
CAS | 4746-97-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.181 |
Numéro MDL | MFCD00010214 |
Clé InChI | VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one |
CID PubChem | 567415 |
Nom IUPAC | 1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-one |
SMILES | C1CC2(CCC1=O)OCCO2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11428603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10408.06 |
5 g |
36.48€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10408.14 |
25 g |
105.53€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10408.22 |
100 g |
339.69€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of series of potent analgesic compounds. 1,4-Cyclohexanedione is also used as a building block in the synthesis of tritium labelled probes for the autoradiography study of the dopamine reuptake complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1,4-cyclohexanedione est utilisée dans la préparation de séries de composés analgésiques puissants. La 1,4-cyclohexanedione est également utilisée comme bloc de construction dans la synthèse de sondes marquées au tritium pour lʼétude dʼautoradiographie du complexe de recaptage de la dopamine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Assurez une ventilation adéquate pendant l’utilisation.
Identifiants chimiques
4746-97-8 | |
156.181 | |
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N | |
567415 | |
C1CC2(CCC1=O)OCCO2 |
C8H12O3 | |
MFCD00010214 | |
1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one | |
1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-one |
Spécification
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal | |
72°C to 75°C | |
MFCD00010214 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in chloroform & methanol. | |
C1CC2(CCC1=O)OCCO2 | |
156.181 | |
156.18 |
4746-97-8 | |
C8H12O3 | |
117631 | |
1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one | |
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-one | |
567415 | |
97% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only