Learn More
1,4-cyclohexanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.00€ - 356.00€
Identifiants chimiques
CAS | 637-88-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.13 |
Clé InChI | DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar |
CID PubChem | 12511 |
ChEBI | CHEBI:28286 |
Nom IUPAC | Cyclohexane-1,4-dione |
SMILES | C1CC(=O)CCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10285480
|
Thermo Scientific Acros
154830100 |
10 g | Flacon en verre |
35.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10245530
|
Thermo Scientific Acros
154830500 |
50 g | Flacon en verre |
114.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924841
|
Thermo Scientific Acros
154832500 |
250 g | Flacon en verre |
356.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
637-88-7 | |
112.13 | |
1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar | |
CHEBI:28286 | |
C1CC(=O)CCC1=O |
C6H8O2 | |
DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N | |
12511 | |
Cyclohexane-1,4-dione |
Spécification
1, 4-Cyclohexanedione | |
76.0°C to 80.0°C | |
112°C (26.0 hPa) | |
Authentique | |
C6H8O2 | |
07,556 | |
1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar | |
DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexane-1,4-dione | |
12511 | |
112.13 | |
Poudre ou flocons cristallins |
637-88-7 | |
Beige à jaune | |
132°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H8(=O)2 | |
01,178 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol | |
C1CC(=O)CCC1=O | |
112.13 | |
CHEBI:28286 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-306-
Identifiant produit
- 1,4-Cyclohexanedione