Learn More
1,4-cyclohexanédione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
62.50€ - 661.00€
Identifiants chimiques
CAS | 637-88-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.128 |
Numéro MDL | MFCD00001606 |
Clé InChI | DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar |
CID PubChem | 12511 |
ChEBI | CHEBI:28286 |
Nom IUPAC | Cyclohexane-1,4-dione |
SMILES | C1CC(=O)CCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488973
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11100.14 |
25 g |
62.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498973
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11100.22 |
100 g |
182.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11408983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11100.36 |
500 g |
661.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of 1,4 benzoquinone and bromoorganics. It is also used to study the influence of visible light on the bromate-1,4-cyclohexanedione-ferroin oscillating reaction. It plays a vital role in pharmaceuticals, plant growth regulator and as a conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1,4-cyclohexanedione est utilisée dans la préparation de 1,4benzoquinone et de bromoorganiques. Elle est également utilisée pour étudier lʼinfluence de la lumière visible sur la réaction oscillante de bromate-1,4-cyclohexanedione-ferroïne. Elle joue un rôle fondamental dans les produits pharmaceutiques, comme régulateur de croissance des plantes et comme matériau conducteur.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
637-88-7 | |
112.128 | |
DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N | |
12511 | |
Cyclohexane-1,4-dione |
C6H8O2 | |
MFCD00001606 | |
1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar | |
CHEBI:28286 | |
C1CC(=O)CCC1=O |
Spécification
1,4-Cyclohexanedione | |
77°C to 78°C | |
132°C (269°F) | |
MFCD00001606 | |
1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar | |
DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexane-1,4-dione | |
12511 | |
112.13 |
637-88-7 | |
132°C (20 mmHg) | |
C6H8O2 | |
774152 | |
Soluble in methanol and ethanol. | |
C1CC(=O)CCC1=O | |
112.128 | |
CHEBI:28286 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-306-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only