Learn More
1,4-Cyclohexanediol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494407
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1,4-Cyclohexanediol, cis + trans, is used as a chemical, organic, pharmaceutical intermediate. It is also used as an important intermediate for manufacturing of anti-Cancer and anti-Infective Drugs - dihydroartemisinin and dihydroartemisitene dimers. It is also used in co polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-cyclohexanediol, cis + trans, sert d’intermédiaire chimique, organique et pharmaceutique. Il sert également d’intermédiaire important pour la fabrication de médicaments anti-cancer et anti-infectieux - de dimères dihydroartémisinine et dihydroartémisitène. Il est également utilisé dans les résines co-polyesters.
Solubilité
Il est très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des chlorures acides, des anhydrides acides, des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-48-9
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
Clé InChI VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
CID PubChem 11162
Nom IUPAC Cyclohexane-1,4-diol
SMILES OC1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanediol
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion 98°C to 103°C
Point d’ébullition 149°C to 151°C (20 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Quantité 100 g
Beilstein 2036658
Informations sur la solubilité It is highly soluble in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%