Learn More
1,4-cyclohexanediol, 99 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10343432
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-48-9
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
Clé InChI VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
CID PubChem 11162
Nom IUPAC Cyclohexane-1,4-diol
SMILES OC1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Cyclohexanediol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 98°C to 102°C
Point d’ébullition 150°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H10(OH)2
Quantité 25 g
Beilstein 06, IV, 5209
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%