Learn More
1-(4-chlorophényl)-5-méthyl-1H-pyrazole-4-chlorure de carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10091314
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 288252-38-0
Formule moléculaire C11H8Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 255.098
Numéro MDL MFCD03407325
Clé InChI KUQHQFYKJPXTNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic chloride, 1-4-chloro-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl
CID PubChem 2776128
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)-5-méthylpyrazole-4-chlorure de carbonyle
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 255.1
Pourcentage de pureté 97%