Learn More
Ether diglycidylique de 1,4-butanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
55.40€ - 165.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2425-79-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.25 |
Numéro MDL | MFCD00005146 |
Clé InChI | SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane |
CID PubChem | 17046 |
Nom IUPAC | 2-[4-(oxiran-2-ylméthoxy)butoxyméthyl]oxirane |
SMILES | C(CCOCC1CO1)COCC1CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353276
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12632.09 |
10 g |
55.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363276
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12632.18 |
50 g |
165.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Butanediol diglycidyl ether is used for preparing amylose, xylan and hydroxyethyl-cellulose, to cross link polyethylenimine which also serves as a hole-blocking layer in organic solar cells, to cross link hyaluronic acid into hydrogels and for the activation of soluble dextran polymers. It is the most commonly used homobifunctional epoxide compound
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLʼéther diglycidylique de 1,4-Butanediol est utilisé pour préparer lʼamylose, le xylane et lʼhydroxyéthylcellulose, pour relier la polyéthylénimine qui sert également de couche de blocage des trous dans les cellules solaires organiques, pour relier lʼacide hyaluronique dans les hydrogels et pour lʼactivation des polymères dextranes solubles. Il sʼagit du composé dʼépoxyde homobifunctionnel le plus couramment utilisé
Solubilité
Soluble dans l’eau (55,6 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
Identifiants chimiques
2425-79-8 | |
202.25 | |
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N | |
17046 | |
C(CCOCC1CO1)COCC1CO1 |
C10H18O4 | |
MFCD00005146 | |
1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane | |
2-[4-(oxiran-2-ylméthoxy)butoxyméthyl]oxirane |
Spécification
1,4-Butanediol diglycidyl ether | |
1.049 | |
140°C (284°F) | |
1.455 | |
115238 | |
1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane | |
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N | |
2-[4-(oxiran-2-ylméthoxy)butoxyméthyl]oxirane | |
17046 | |
96% |
2425-79-8 | |
157°C to 158°C (11 mmHg) | |
C10H18O4 | |
MFCD00005146 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water (55,6g/L at 20°C). | |
C(CCOCC1CO1)COCC1CO1 | |
202.25 | |
202.25 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H312-H332-H315-H319-H317
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H317-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 219-371-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ5100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only