Learn More
1-[4-(bromométhyl)phényl]-1H-1,2,4-triazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10304142
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 58419-69-5
Formule moléculaire C9H8BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 238.088
Numéro MDL MFCD04113600
Clé InChI NOUAEJFAVOHNSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl, 1-4-bromomethylphenyl-1h-1,2,4-triazole, zlchem 1040, 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazol, 1-4-bromomethyl-phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromo-methyl phenyl-1h-1,2,4-triazole
CID PubChem 2776489
Nom IUPAC 1-[4-(bromométhyl)phényl]-1,2,4-triazole
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)N2C=NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1, 2, 4-triazole hydrobromide hydrate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 319
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-¢4-(Bromomethyl)phenyl!-1H-1,2,4-triazole hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.