Learn More
1,4-bis(triméthylsilyl)tétrafluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15453337
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Point de fusion 53°C to 55°C
CAS 16956-91-5
Quantité 1 g
Formule moléculaire C12H18F4Si2
Numéro MDL MFCD00093109
Synonyme 1,4-bis trimethylsilyl tetrafluorobenzene, trimethyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimethylsilyl phenyl silane, acmc-20ap2x, 1,4-bis-trimethylsilyl tetrafluorobenzene, perfluoro-1,4-phenylene bis trimethylsilane, tetrafluoro-1,4-phenylenebis trimethylsilane, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-bis trimethylsilyl-benzene, benzene,1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-bis trimethylsilyl, trimethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimethylsilylphenyl silane
Clé InChI RIGHSQASRZUCPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)[Si](C)(C)C)F)F
Nom IUPAC triméthyl-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-triméthylsilylphényl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 294.44
CID PubChem 2769673
Poids de la formule 294.44
Pourcentage de pureté 99%