Learn More
1-(4-Biphényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.90€ - 155.00€
Identifiants chimiques
CAS 3562-73-0
Formule moléculaire C14H14O
Poids moléculaire (g/mol) 198.265
Numéro MDL MFCD00016859
Clé InChI GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-biphenylyl ethanol, 4-1-hydroxyethyl biphenyl, 1-biphenyl-4-yl ethanol, diascleril, difencol, drucoles, 1-4-phenylphenyl ethanol, 1-4-biphenyl ethanol, 4-biphenylmethanol, .alpha.-methyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanol
CID PubChem 96176
Nom IUPAC 1-(4-phénylphényl)éthanol
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11311947
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07543.04
2 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11321947
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07543.09
10 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
3562-73-0
198.265
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
96176
CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O
C14H14O
MFCD00016859
1-4-biphenylyl ethanol, 4-1-hydroxyethyl biphenyl, 1-biphenyl-4-yl ethanol, diascleril, difencol, drucoles, 1-4-phenylphenyl ethanol, 1-4-biphenyl ethanol, 4-biphenylmethanol, .alpha.-methyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanol
1-(4-phénylphényl)éthanol
Spécification
1-(4-Biphenylyl)ethanol
94°C to 99°C
MFCD00016859
1-4-biphenylyl ethanol, 4-1-hydroxyethyl biphenyl, 1-biphenyl-4-yl ethanol, diascleril, difencol, drucoles, 1-4-phenylphenyl ethanol, 1-4-biphenyl ethanol, 4-biphenylmethanol, .alpha.-methyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanol
CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O
198.265
198.27
3562-73-0
C14H14O
2044710
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
1-(4-phénylphényl)éthanol
96176
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 222-629-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante