Learn More
1,4-Benzoquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10073713
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
1, 4-benzoquinone, 99 %, C6H4O2, numéro CAS-106-51-4, 1,4-benzoquine, 1,4-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiène-1,4-dione, benzoquinone, chinone, Cyclohexadiènedione, para-quinone, p-benzoquinone, p-quinone, quinone, 1 kg, 98,5 % min (iodométrie), 07,609, 100,0, CHEBI:16509, jaune à vert, 1,3100 g/ml
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-51-4
Formule moléculaire C6H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 108.1
Numéro MDL MFCD00001591
Clé InChI AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
CID PubChem 4650
ChEBI CHEBI:16509
Nom IUPAC cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Benzoquinone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112°C to 116°C
Couleur Jaune à vert
Densité 1.3100g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H4(=O)2
Quantité 5 kg
Beilstein 07,609
Fieser 01,49; 07,55
Merck Index 15,8191
Gravité spécifique 1.31
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 108.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre