Learn More
1,4-anthraquinone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
95.60€ - 358.00€
Identifiants chimiques
CAS | 635-12-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.216 |
Numéro MDL | MFCD00013724 |
Clé InChI | LSOTZYUVGZKSHR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-anthraquinone, 1,4-anthracenedione, 1,4-dioxoanthracene, 1,4-anthracenequinone, acmc-1b3md, 1,4-dihydroanthracene-1,4-dione |
CID PubChem | 69457 |
Nom IUPAC | anthracène-1,4-dione |
SMILES | C1=CC=C2C=C3C(=O)C=CC(=O)C3=CC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330114
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00573.06 |
5 g |
95.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340114
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00573.14 |
25 g |
358.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Anthraquinone is used in the preparation of 1-methyl-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacene-5,12-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’1,4-anthraquinone est utilisée dans la préparation du 1-méthyl-1,4,4a,12a-tétrahydronaphthacène-5,12-dione.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
635-12-1 | |
208.216 | |
LSOTZYUVGZKSHR-UHFFFAOYSA-N | |
69457 | |
C1=CC=C2C=C3C(=O)C=CC(=O)C3=CC2=C1 |
C14H8O2 | |
MFCD00013724 | |
1,4-anthraquinone, 1,4-anthracenedione, 1,4-dioxoanthracene, 1,4-anthracenequinone, acmc-1b3md, 1,4-dihydroanthracene-1,4-dione | |
anthracène-1,4-dione |
Spécification
1,4-Anthraquinone | |
∽218°C (decomposition) | |
MFCD00013724 | |
1,4-anthraquinone, 1,4-anthracenedione, 1,4-dioxoanthracene, 1,4-anthracenequinone, acmc-1b3md, 1,4-dihydroanthracene-1,4-dione | |
LSOTZYUVGZKSHR-UHFFFAOYSA-N | |
anthracène-1,4-dione | |
69457 | |
94% |
635-12-1 | |
C14H8O2 | |
1871197 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC=C2C=C3C(=O)C=CC(=O)C3=CC2=C1 | |
208.216 | |
208.22 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-228-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only