Learn More
1-(4-amino-2-hydroxyphényl)éthan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
64.20€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2476-29-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.17 |
Numéro MDL | MFCD00100636 |
Clé InChI | QQZFVONVJPXCSQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 4'-amino-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethane-1-one, ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl, 1-4-amino-2-hydroxy-phenyl ethanone, 2-acetyl-5-aminophenol, intermediates-zcf02667, amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetyl-3-hydroxyaniline |
CID PubChem | 459296 |
Nom IUPAC | 1-(4-amino-2-hydroxyphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=C(O)C=C(N)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10748304
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10056DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
64.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10644903
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10056EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
321.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
2476-29-1 | |
151.17 | |
QQZFVONVJPXCSQ-UHFFFAOYSA-N | |
459296 | |
CC(=O)C1=C(O)C=C(N)C=C1 |
C8H9NO2 | |
MFCD00100636 | |
1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 4'-amino-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethane-1-one, ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl, 1-4-amino-2-hydroxy-phenyl ethanone, 2-acetyl-5-aminophenol, intermediates-zcf02667, amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetyl-3-hydroxyaniline | |
1-(4-amino-2-hydroxyphényl)éthanone |
Spécification
1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one | |
97% | |
MFCD00100636 | |
QQZFVONVJPXCSQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-amino-2-hydroxyphényl)éthanone | |
459296 | |
Tech. |
2476-29-1 | |
C8H9NO2 | |
1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 4'-amino-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethane-1-one, ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl, 1-4-amino-2-hydroxy-phenyl ethanone, 2-acetyl-5-aminophenol, intermediates-zcf02667, amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetyl-3-hydroxyaniline | |
CC(=O)C1=C(O)C=C(N)C=C1 | |
151.17 | |
151.16 | |
Qualité technique |
Sécurité et traitement
Avertissement