Learn More
1-(4-amino-2-hydroxyphényl)éthan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Code produit. 10644903
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 2476-29-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00100636
Clé InChI QQZFVONVJPXCSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 4'-amino-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethane-1-one, ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl, 1-4-amino-2-hydroxy-phenyl ethanone, 2-acetyl-5-aminophenol, intermediates-zcf02667, amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetyl-3-hydroxyaniline
CID PubChem 459296
Nom IUPAC 1-(4-amino-2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique