Learn More
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradecane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
69.40€ - 755.00€
Identifiants chimiques
CAS | 295-37-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H24N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.33 |
Numéro MDL | MFCD00005105 |
Clé InChI | MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane |
CID PubChem | 64964 |
ChEBI | CHEBI:37401 |
Nom IUPAC | 1,4,8,11-tétrazacyclotétradecane |
SMILES | C1CNCCNCCCNCCNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444513
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11516.03 |
1 g |
69.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454513
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11516.06 |
5 g |
219.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464513
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11516.14 |
25 g |
755.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane is used in the synthesis of molecules with electroactive cavities. It acts as a nitrogen crown ether analogue and as an antioxidant in rubber. It is also used in the preparation of plerixafor derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,4,8,11-tétraazacyclotétradécane est utilisé dans la synthèse de molécules avec des cavités électroactives. Il agit comme un analogue de l’éther couronne d’azote et comme un antioxydant dans le caoutchouc. Il est également utilisé dans la préparation des dérivés du plerixafor.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
295-37-4 | |
200.33 | |
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N | |
64964 | |
1,4,8,11-tétrazacyclotétradecane |
C10H24N4 | |
MFCD00005105 | |
1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane | |
CHEBI:37401 | |
C1CNCCNCCCNCCNC1 |
Spécification
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane | |
184°C to 188°C | |
MFCD00005105 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
C1CNCCNCCCNCCNC1 | |
200.33 | |
CHEBI:37401 | |
≥98% |
295-37-4 | |
C10H24N4 | |
111811 | |
1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane | |
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N | |
1,4,8,11-tétrazacyclotétradecane | |
64964 | |
200.33 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-039-1
missing translation for 'rtecsNumber' : XA5254800
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only