Learn More
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradecane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464513
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane is used in the synthesis of molecules with electroactive cavities. It acts as a nitrogen crown ether analogue and as an antioxidant in rubber. It is also used in the preparation of plerixafor derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4,8,11-tétraazacyclotétradécane est utilisé dans la synthèse de molécules avec des cavités électroactives. Il agit comme un analogue de l’éther couronne d’azote et comme un antioxydant dans le caoutchouc. Il est également utilisé dans la préparation des dérivés du plerixafor.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 295-37-4
Formule moléculaire C10H24N4
Poids moléculaire (g/mol) 200.33
Numéro MDL MFCD00005105
Clé InChI MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
CID PubChem 64964
ChEBI CHEBI:37401
Nom IUPAC 1,4,8,11-tétrazacyclotétradecane
SMILES C1CNCCNCCCNCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Point de fusion 184°C to 188°C
Quantité 25 g
Beilstein 111811
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 200.33
Pourcentage de pureté ≥98%