Learn More
1,4,7,10-tétraazacyclotridécane, Thermo Scientific Chemicals
63.80€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS 295-14-7
Formule moléculaire C9H22N4
Poids moléculaire (g/mol) 186.303
Numéro MDL MFCD06410986
Clé InChI LADZJJOUGVGJHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4,7,10-tetraazacyclotridecane, homocyclen, acmc-20ap3n, 13 anen4
CID PubChem 11478723
Nom IUPAC 1,4,7,10-tétrazacyclotridécane
SMILES C1CNCCNCCNCCNC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15473517
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26671.MD
250 mg
63.80€
250mg
11372589
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26671.03
1 g
170.00€
1g
Description
Description
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane is used to find the binding constants, and for building block elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4,7,10-Le tétraazacylotridecane est utilisé pour trouver les constantes de liaison et pour construire des éléments de bloc.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Identifiants chimiques
295-14-7
186.303
LADZJJOUGVGJHM-UHFFFAOYSA-N
11478723
C1CNCCNCCNCCNC1
C9H22N4
MFCD06410986
1,4,7,10-tetraazacyclotridecane, homocyclen, acmc-20ap3n, 13 anen4
1,4,7,10-tétrazacyclotridécane
Spécification
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
C9H22N4
Hygroscopic
Soluble in water.
C1CNCCNCCNCCNC1
186.303
186.3
295-14-7
MFCD06410986
1,4,7,10-tetraazacyclotridecane, homocyclen, acmc-20ap3n, 13 anen4
LADZJJOUGVGJHM-UHFFFAOYSA-N
1,4,7,10-tétrazacyclotridécane
11478723
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante