Learn More
Trajan Scientific and Medical™ D.E. de 1/32 po Tube PEEKsil™
Tubulure en silice fondue à revêtement polymère robuste sur le plan mécanique pour une utilisation dans les systèmes HPLC
37.45€ - 73.37€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15208753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624245 |
0,025 mm | 250 mm |
47.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15218753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624249 |
0,025 mm | 500 mm |
68.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15208763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624265 |
0,05 mm | 250 mm |
48.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15228773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624312 |
0,1 mm | 100 mm |
43.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15258773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624319 |
0,1 mm | 500 mm |
73.37€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15248773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624315 |
0,1 mm | 250 mm |
47.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12726248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624279 |
0,075 mm | 500 mm |
68.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15288773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624349 |
0,15 mm | 500 mm |
68.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12706248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624273 |
0,075 mm | 150 mm |
46.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12716248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624275 |
0,075 mm | 250 mm |
47.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15218773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624311 |
0,1 mm | 50 mm |
37.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15238773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624313 |
0,1 mm | 150 mm |
46.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15268773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624342 |
0,15 mm | 100 mm |
43.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15278743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624241 |
0,025 mm | 50 mm |
37.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15278773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624345 |
0,15 mm | 250 mm |
47.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15288743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624242 |
0,025 mm | 100 mm |
43.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15298743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624243 |
0,025 mm | 150 mm |
46.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
- PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
- Gamme de pH comprise entre 0 et 10
- La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
Spécification
Tubulures | |
2/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trajan Scientific and Medical™ D.E. de 1/32 po Tube PEEKsil™