Learn More
1,3-indanedione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
32.00€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 606-23-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.15 |
Clé InChI | UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g |
CID PubChem | 11815 |
ChEBI | CHEBI:78877 |
Nom IUPAC | indène-1,3 -dione |
SMILES | C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10366850
|
Thermo Scientific Acros
122090050 |
5 g | Flacon en verre |
32.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10376850
|
Thermo Scientific Acros
122090250 |
25 g | Flacon en verre |
96.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11914851
|
Thermo Scientific Acros
122091000 |
100 g | Flacon en verre |
293.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
606-23-5 | |
146.15 | |
1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g | |
CHEBI:78877 | |
C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |
C9H6O2 | |
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N | |
11815 | |
indène-1,3 -dione |
Spécification
1, 3-Indanedione | |
129.0°C to 132.0°C | |
Authentique | |
C9H6O2 | |
1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g | |
C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O | |
146.15 | |
CHEBI:78877 | |
97% |
606-23-5 | |
Beige à blanc | |
97% | |
07,694 | |
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N | |
indène-1,3 -dione | |
11815 | |
146.15 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-109-7
- 1,3-Indanedione
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only