Learn More
1,3-dioxolane, 99,5+ %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10628134
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-06-0, 128-37-0
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00003207
Clé InChI WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
CID PubChem 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dioxolane
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -95°C
Couleur Blanc
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 74.0°C to 75.0°C
Point d’éclair −6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Baril métallique
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 25 L
Beilstein 19, 2
Fieser 14,281
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Stabilisateur 75ppm BHT max.
Viscosité 0.66 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 99.5+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.