Learn More
1,3-acide diméthylbarbiturique, 99 % (poids sec), eau <6 %, Thermo Scientific Chemicals
44.40€ - 424.00€
Identifiants chimiques
CAS | 769-42-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.141 |
Numéro MDL | MFCD00006675 |
Clé InChI | VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione |
CID PubChem | 69860 |
Nom IUPAC | 1,3-diméthyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
SMILES | CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414674
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13692.18 |
50 g |
44.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424674
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13692.30 |
250 g |
135.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404674
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13692.0B |
1000 g |
424.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,3-Dimethylbarbituric acid is used as a catalyst in the Knoevenagel condensation of a series of aromatic aldehydes. It is also used in the synthesis of 5-aryl-6-(alkyl- or aryl-amino)-1,3-dimethylfuro [2,3-d]pyrimidine derivatives and enantioselective synthesis of isochromene pyrimidinedione derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
769-42-6 | |
156.141 | |
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N | |
69860 | |
CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C |
C6H8N2O3 | |
MFCD00006675 | |
1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione | |
1,3-diméthyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
Spécification
1,3-Dimethylbarbituric acid | |
121°C to 123°C | |
C6H8N2O3 | |
139810 | |
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-diméthyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione | |
69860 | |
99% | |
Poudre cristalline |
769-42-6 | |
(poids sec) | |
MFCD00006675 | |
1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione | |
CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C | |
156.141 | |
156.14 | |
Eau < 6 % |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des lésions oculaires graves.
GHS P Statement
P280-P301+P310-P305+P351+P338-P310-P405-P501a
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only