Learn More
1-(3-diméthylaminopropyl)-3-chlorhydrate d’éthylcarbodiimide, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10078001
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25952-53-8
Formule moléculaire C8H18ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 191.70
Numéro MDL MFCD00012503
Clé InChI FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
CID PubChem 2723939
Nom IUPAC 3-(éthyliminométhylidèneamino)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.0°C to 116.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2CH2N=C=NCH2CH3
Quantité 50 g
Numéro UN 2811
Fieser 12,199
Merck Index 15, 3555
Informations sur la solubilité Solubility in water: >200g/l. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 191.71
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.