Learn More
1-(3-Diméthylaminopropyl)-3-Éthylcarbodiimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
72.60€ - 829.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1892-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 155.245 |
Numéro MDL | MFCD00044916 |
Clé InChI | LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide |
CID PubChem | 15908 |
Nom IUPAC | 3-(éthyliminométhylidèneamino)-N,N-diméthylpropan-1-amine |
SMILES | CCN=C=NCCCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11446037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25057.06 |
5 g |
72.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11456037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25057.14 |
25 g |
262.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11466037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25057.22 |
100 g |
829.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide is used as a carboxyl activating agent and activate phosphate groups in phospho mono and di esters. It is used in peptide synthesis, 3'-amino-3'-deoxyadenosine-5'-di- and triphosphates and in the preparation of antibodies like immunoconjugates. It plays a vital role for immobilization of large biomolecules in association with N-hydroxysuccinimide. It is also used in the acylation of phosphoranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide est utilisé comme agent activateur carboxyle et active les groupes de phosphates dans les esters phospho mono et di. Il est utilisé dans la synthèse des peptides, les 5′-di- et triphosphates de 3′-amino-3′-désoxyadénosine et dans la préparation d’anticorps comme les immunoconjugués. Il joue un rôle vital pour l’immobilisation de grandes biomolécules en association avec le N-hydroxysuccinimide. Il est également utilisé dans l’acylation des phosphoranes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1892-57-5 | |
155.245 | |
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N | |
15908 | |
CCN=C=NCCCN(C)C |
C8H17N3 | |
MFCD00044916 | |
1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide | |
3-(éthyliminométhylidèneamino)-N,N-diméthylpropan-1-amine |
Spécification
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide | |
0.885 | |
>110°C (230°F) | |
CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2 | |
MFCD00044916 | |
507429 | |
1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide | |
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N | |
3-(éthyliminométhylidèneamino)-N,N-diméthylpropan-1-amine | |
15908 | |
97% |
1892-57-5 | |
66°C to 68°C (1 mmHg) | |
C8H17N3 | |
1.461 | |
UN2735 | |
Air and moisture sensitive | |
Soluble in water. | |
CCN=C=NCCCN(C)C | |
155.245 | |
155.24 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-579-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only