Learn More
1,3-Diméthyl-5-morpholino-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10059161
Click to view available options
Quantité:
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 26990-69-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C10H15N3O2
Numéro MDL MFCD02681945
Quantité 1 g
Synonyme 1,3-dimethyl-5-morpholino-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1,3-dimethyl-5-4-morpholinyl
Clé InChI LWYDVSXDKNQUNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)N2CCOCC2)C
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-5-morpholin-4-ylpyrazole-4-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 209.249
CID PubChem 2776494
Poids de la formule 209.25
Pourcentage de pureté 97%