Learn More
1,3-Diméthyl-5-morpholino-1H-pyrazole-4-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10177352
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
CAS 568577-87-7
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H16N4O
Numéro MDL MFCD04115380
Quantité 1 g
Synonyme 1,3-dimethyl-5-morpholino-1h-pyrazol-4-amine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3-dimethyl-5-morpholino-4-yl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrazole-4-ylamine, 1,3-dimethyl-5-morpholin-4-yl-1h-pyrazol-4-amine
Clé InChI LEVZXNJICHTQEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1N)N2CCOCC2)C
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-5-morpholin-4-ylpyrazol-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 196.254
CID PubChem 2795380
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 97%