Learn More
1,3-diméthyl-2-imidazolidinone, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, analyse GC de l’espace de tête, ≥ 99,5%
161.64€ - 778.99€
Identifiants chimiques
CAS | 80-73-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.15 |
Numéro MDL | MFCD00003188 |
Clé InChI | CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea |
CID PubChem | 6661 |
Nom IUPAC | 1,3-dimethylimidazolidin-2-one |
SMILES | CN1CCN(C)C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15656680
|
Honeywell-Riedel-de Haen
67484-100ML |
100 mL |
161.64€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15666680
|
Honeywell-Riedel-de Haen
67484-1L |
1 L |
778.99€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Solvants pour analyse GC de l’espace de tête Honeywell Chromasolv™ :
- développés spécialement pour l’identification et la quantification des solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques à l’aide d’analyses GC de l’espace de tête décrites dans des monographies de la pharmacopée américaine (USP) ou de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et selon les directives de la Conférence Internationale sur l’Harmonisation relative aux exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH)
- solvants très purs avec des concentrations extrêmement faibles de solvants résiduels définis
- tests de production et d’application de pointe
Identifiants chimiques
80-73-9 | |
114.15 | |
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N | |
6661 | |
CN1CCN(C)C1=O |
C5H10N2O | |
MFCD00003188 | |
1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea | |
1,3-dimethylimidazolidin-2-one |
Spécification
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone | |
1.056g/mL at 25°C | |
C5H10N2O | |
NONH for all modes of transport | |
1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea | |
CN1CCN(C)C1=O | |
114.15 | |
114.15g/mol | |
CHROMASOLV™ |
80-73-9 | |
95°C (203°F) | |
MFCD00003188 | |
108808 | |
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dimethylimidazolidin-2-one | |
6661 | |
≥99.5% (GC), ≥99.5% |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : NJ0660000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.