Learn More
1,3-diméthyle-2-imidazolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
71.36€ - 379.89€
Identifiants chimiques
CAS | 80-73-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.15 |
Numéro MDL | MFCD00003188 |
Clé InChI | CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea |
CID PubChem | 6661 |
Nom IUPAC | 1,3-diméthylimidazolidine-2-one |
SMILES | CN1CCN(C)C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10377840
|
Thermo Scientific Acros
185931000 |
100 g | Flacon en verre |
71.36€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10665822
|
Thermo Scientific Acros
185930010 |
1 kg | Flacon en verre |
379.89€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
80-73-9 | |
114.15 | |
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N | |
6661 | |
CN1CCN(C)C1=O |
C5H10N2O | |
MFCD00003188 | |
1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea | |
1,3-diméthylimidazolidine-2-one |
Spécification
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone | |
80-73-9 | |
100.0 | |
1.0500g/mL | |
93°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.4710 to 1.4730 | |
11,202; 15,145 | |
1.05 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, ether,, methylene chloride, dmf, acetone, ketone and, chloroform | |
CN1CCN(C)C1=O | |
114.15 | |
1.944 mPa.s (25°C) | |
98% |
98% | |
97.5 | |
8.2°C | |
225.5°C | |
Authentique | |
C5H10N2O | |
MFCD00003188 | |
15, 3273 | |
1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea | |
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-diméthylimidazolidine-2-one | |
6661 | |
114.15 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection /des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-304-8
missing translation for 'rtecsNumber' : NJ0660000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Peut se décolorer pendant le stockage
- 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.