Learn More
Acide 1,3-diméthyléthyl-1 H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylique, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10089141
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 25252-46-4
Formule moléculaire C8H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 196.224
Clé InChI QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 2776541
Nom IUPAC Acide 1,3-diméthylthieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylique
SMILES CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.23
Pourcentage de pureté 95%