Learn More
1,3-dihydroxynaphtalène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
55.80€ - 557.00€
Identifiants chimiques
CAS | 132-86-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
Clé InChI | XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3 |
CID PubChem | 8601 |
Nom IUPAC | Naphtalén-1,3-diol |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10573331
|
Thermo Scientific Acros
163340010 |
1 g | Flacon en verre |
55.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10498710
|
Thermo Scientific Acros
163340050 |
5 g | Flacon en verre |
171.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984671
|
Thermo Scientific Acros
163340250 |
25 g | Flacon en verre |
557.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
132-86-5 | |
160.17 | |
1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3 | |
Naphtalén-1,3-diol |
C10H8O2 | |
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N | |
8601 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O |
Spécification
1, 3-Dihydroxynaphthalene | |
123.0°C to 126.0°C | |
Authentique | |
C10H8O2 | |
06,978 | |
1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3 | |
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N | |
Naphtalén-1,3-diol | |
8601 | |
99+% |
132-86-5 | |
Marron à orange / rose | |
99+% | |
C10H6(OH)2 | |
15,6481 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol an diethyl ether,slightly soluble in acetone,benzene and ligroin | |
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O | |
160.17 | |
160.17 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-079-7
RUO – Research Use Only