Learn More
1,3-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10426990
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-73-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 147
Numéro MDL MFCD00000573
Clé InChI ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
CID PubChem 10943
ChEBI CHEBI:36693
Nom IUPAC 1,3-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dichlorobenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -24°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 172°C to 173°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4Cl2
Indice de réfraction 1.5450 to 1.547
Quantité 5 mL
Beilstein 05, 202
Merck Index 15, 3064
Gravité spécifique 1.28
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether
Viscosité 1.045 mPa.s (23°C)
Poids de la formule 147
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide