Learn More
1,3-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.24€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS 541-73-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 146.998
Numéro MDL MFCD00000573
Clé InChI ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
CID PubChem 10943
ChEBI CHEBI:36693
Nom IUPAC 1,3-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11434664
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13688.30
250 g
48.24€
250g
11454230
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13688.36
500 g
80.30€
500g
11424664
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13688.0B
1000 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
1,3-Dichlorobenzene is used in medicine, and dyes. And it is also used to study the effect of solvent vapor pressure on the vertical nanowire of C60 molecules1. 1,3-Dichlorobenzene, a chlorinated aromatic hydrocarbon, can be detected in environmental samples using an advanced Fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflectance (FTIR-ATR) sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-dichlorobenzène est utilisé en médecine et en colorants. Et il est également utilisé pour étudier l’effet de la pression de vapeur de solvant sur la nanogaine verticale des molécules1 C60. Le 1,3-dichlorobenzène, un hydrocarbure aromatique chloré, peut être détecté dans des échantillons environnementaux à l’aide d’un capteur de réflectance totale atténuée par spectroscopie IR à transformée de Fourier avancé (FTIR-ATR).
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Identifiants chimiques
541-73-1
146.998
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
10943
1,3-dichlorobenzène
C6H4Cl2
MFCD00000573
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
CHEBI:36693
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Spécification
1,3-Dichlorobenzene
-25°C
173°C
C6H4Cl2
MFCD00000573
956618
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichlorobenzène
10943
147
541-73-1
1.288
63°C (145°F)
1.546
UN3082
14,3055
Difficult to mix.
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
146.998
CHEBI:36693
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H227
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide combustible.
P210-P233-P240-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P374-P501c
H227-H302-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-792-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ4499000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante