Learn More
1,3-dibromopropane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
99.40€ - 1336.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-64-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.89 |
Numéro MDL | MFCD00000255 |
Clé InChI | VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane |
CID PubChem | 8001 |
Nom IUPAC | 1,3-dibromopropane |
SMILES | BrCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10367470
|
Thermo Scientific Acros
155041000 |
100 mL | Flacon en verre |
99.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10563701
|
Thermo Scientific Acros
155045000 |
500 mL | Flacon en verre |
343.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10155353
|
Thermo Scientific Acros
155040025 |
2.5 L | Flacon en verre |
1336.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-64-8 | |
201.89 | |
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N | |
8001 | |
BrCCCBr |
C3H6Br2 | |
MFCD00000255 | |
trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane | |
1,3-dibromopropane |
Spécification
1,3-Dibromopropane | |
109-64-8 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
167.0°C | |
Authentique | |
C3H6Br2 | |
1.5215 to 1.5235 | |
01, 110 | |
15, 9884 | |
trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane | |
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dibromopropane | |
201.89 | |
201.89 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
-34.0°C | |
1.9890g/mL | |
54°C | |
97.5% min. (GC) | |
Br(CH2)3Br | |
MFCD00000255 | |
13,313 | |
1.989 | |
Solubility in water: 1.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents | |
BrCCCBr | |
400ppm butylene oxide | |
8001 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeur inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-690-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TX8575000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,3-Dibromopropane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.