Learn More
1,3-dibromobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349829
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-80-2
Formule moléculaire C4H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 215.916
Numéro MDL MFCD00000152
Clé InChI XZNGUVQDFJHPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butane, 1,3-dibromo, 1,3-butylene bromide, 1,3 dibromobutane, 1,3-dibrombutan, butane,1,3-dibromo, 1,3-dibromo-butan, 1,3-butylenebromide, 1,3-dibromo butane, 1,3-dibromo-butane, pubchem3866
CID PubChem 7889
Nom IUPAC 1,3-dibromobutane
SMILES CC(CCBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromobutane
Densité 1.789
Point d’ébullition 173°C to 176°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.5095
Quantité 100 g
Beilstein 1731231
Poids de la formule 215.93
Pourcentage de pureté 98%