Learn More
1,3-dibromo-2,2-diméthoxypropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
65.33€ - 776.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22094-18-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10Br2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.941 |
Numéro MDL | MFCD00051792 |
Clé InChI | CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320 |
CID PubChem | 2734196 |
Nom IUPAC | 1,3-dibromo-2,2-diméthoxypropane |
SMILES | COC(CBr)(CBr)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493534
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11217.06 |
5 g |
65.33€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403544
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11217.14 |
25 g |
254.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413544
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11217.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
22094-18-4 | |
261.941 | |
CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N | |
2734196 | |
COC(CBr)(CBr)OC |
C5H10Br2O2 | |
MFCD00051792 | |
1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320 | |
1,3-dibromo-2,2-diméthoxypropane |
Spécification
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane | |
64°C to 67°C | |
MFCD00051792 | |
1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320 | |
COC(CBr)(CBr)OC | |
261.941 | |
261.95 |
22094-18-4 | |
C5H10Br2O2 | |
1698992 | |
CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dibromo-2,2-diméthoxypropane | |
2734196 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante