Learn More
1,3-dibromo-2,2-diméthoxypropane, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 3-Dibromo-2, 2-dimethoxypropane |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 65°C to 68°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 261.94 |