Learn More
1,3-Diaminopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.20€ - 194.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-76-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H10N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.127 |
Numéro MDL | MFCD00008228 |
Clé InChI | XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kg |
CID PubChem | 428 |
ChEBI | CHEBI:15725 |
Nom IUPAC | propane-1,3-diamine |
SMILES | C(CN)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474230
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11932.AE |
100 mL |
29.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11932.AP |
500 mL |
56.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493914
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11932.0F |
2500 mL |
194.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,3-Diaminopropane is commonly used in the preparation of cholinesterase inhibitors and thrombosis inhibitors. It is also used as a polymer cross linkage agent, polyurethane extender and spray coatings. It is involved in the preparation of agrochemicals and pharmaceutical intermediates. Further, it acts as a building block in the synthesis of heterocyclic compounds, which finds application in textile finishing. In addition to this, it is used as a ligand and form coordination complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1,3Le -diaminopropane est couramment utilisé dans la préparation des inhibiteurs de cholinestérase et des inhibiteurs de thrombose. Il est également utilisé comme agent de réticulation en polymère, extenseur en polyuréthane et revêtements de pulvérisation. Il participe à la préparation des produits agrochimiques et des produits pharmaceutiques intermédiaires. En outre, il agit comme un bloc de construction dans la synthèse de composés hétérocycliques, qui trouve l’application dans la finition textile. En outre, il est utilisé comme ligand et forme des complexes de coordination.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
109-76-2 | |
74.127 | |
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N | |
428 | |
propane-1,3-diamine |
C3H10N2 | |
MFCD00008228 | |
1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kg | |
CHEBI:15725 | |
C(CN)CN |
Spécification
1,3-Diaminopropane | |
-12°C | |
>12 | |
48°C (118°F) | |
C3H10N2 | |
MFCD00008228 | |
605277 | |
1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kg | |
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,3-diamine | |
428 | |
74.13 |
109-76-2 | |
0.888 | |
134°C to 136°C | |
Amine-like | |
1.4573 | |
UN2734 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Miscible with water. | |
C(CN)CN | |
74.127 | |
CHEBI:15725 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H310-H314-H318-H226-H302
Mortel par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide et vapeur inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P262-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H310-H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 203-702-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TX6825000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only