Learn More
1,3-Di-2-thiényl-2-propen-1-one, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.50€ - 131.00€
Identifiants chimiques
CAS 2309-48-0
Formule moléculaire C11H8OS2
Poids moléculaire (g/mol) 220.30
Numéro MDL MFCD00014530
Clé InChI WCAGHDMFZMUUPQ-AATRIKPKSA-N
Synonyme 1,3-di-2-thienyl-2-propen-1-one, chembl88104, 1,3-dithienyl-2-propen-1-one, e-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one, e-1,3-di thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-thienyl-3-2-thienyl-2-propene-1-one, 1,3-di 2-thienyl prop-2-en-1-one, 1,3-di-2-thienyl-2-propene-1-one
CID PubChem 5463038
Nom IUPAC (E)-1,3-dithiophène-2-ylprop-2-en-1-one
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11374324
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00857.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11384324
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00857.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2309-48-0
220.30
WCAGHDMFZMUUPQ-AATRIKPKSA-N
5463038
O=C(\C=C\C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
C11H8OS2
MFCD00014530
1,3-di-2-thienyl-2-propen-1-one, chembl88104, 1,3-dithienyl-2-propen-1-one, e-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one, e-1,3-di thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-thienyl-3-2-thienyl-2-propene-1-one, 1,3-di 2-thienyl prop-2-en-1-one, 1,3-di-2-thienyl-2-propene-1-one
(E)-1,3-dithiophène-2-ylprop-2-en-1-one
Spécification
1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one
98°C to 100°C
MFCD00014530
1,3-di-2-thienyl-2-propen-1-one, chembl88104, 1,3-dithienyl-2-propen-1-one, e-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one, e-1,3-di thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-thienyl-3-2-thienyl-2-propene-1-one, 1,3-di 2-thienyl prop-2-en-1-one, 1,3-di-2-thienyl-2-propene-1-one
O=C(\C=C\C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
220.30
220.31
2309-48-0
C11H8OS2
143294
WCAGHDMFZMUUPQ-AATRIKPKSA-N
(E)-1,3-dithiophène-2-ylprop-2-en-1-one
5463038
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 218-993-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante